Stampa…
6-Methoxy-3-pyridineacetic acid 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 6-Methoxy-3-pyridineacetic Acid
OR951528-1G OR951528-5G
APOSOR951528-1GEA 285 EUR
APOSOR951528-1G APOSOR951528-5G
6-Methoxy-3-pyridineacetic acid 98%
6-Methoxy-3-pyridineacetic acid
Formula: C₈H₉NO₃
Peso molecolare: 167,162 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09924951
CAS Number: 902130-87-4