4-(Aminomethyl)-N,N-dimethylbenzamide 98%
Fornitore: Apollo Scientific
OR951509-1G
OR951509-250MG
APOSOR951509-1GEA
415
EUR
APOSOR951509-1G
APOSOR951509-250MG
4-(Aminomethyl)-N,N-dimethylbenzamide 98%
4-(Aminomethyl)-N,N-dimethylbenzamide
Formula:
C₁₀H₁₄N₂O Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD07186282 CAS Number: 164648-76-4 |