Stampa…
5-Chloro-2-furoic acid 98%
Fornitore: Apollo Scientific
OR951451-1G OR951451-5G
APOSOR951451-1GEA 24.4 EUR
APOSOR951451-1G APOSOR951451-5G
5-Chloro-2-furoic acid 98%
5-Chloro-2-furoic acid
Formula: C₅H₃ClO₃
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00093272
CAS Number: 618-30-4