Stampa…
4-(2,5-Dimethyl-pyrrol-1-yl)-phenylamine 98%
Fornitore: Apollo Scientific
OR951428-10G OR951428-1G OR951428-5G
APOSOR951428-10GEA 953 EUR
APOSOR951428-10G APOSOR951428-1G APOSOR951428-5G
4-(2,5-Dimethyl-pyrrol-1-yl)-phenylamine 98%
4-(2,5-Dimethyl-pyrrol-1-yl)-phenylamine
Formula: C₁₂H₁₄N₂
Peso molecolare: 186,253 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01125287
CAS Number: 60176-19-4