Stampa…
4-(1,3,4-Oxadiazol-2-yl)benzoic acid 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR951426-10G OR951426-1G OR951426-5G
APOSOR951426-10GEA 502 EUR
APOSOR951426-10G APOSOR951426-1G APOSOR951426-5G
4-(1,3,4-Oxadiazol-2-yl)benzoic acid 95%
4-(1,3,4-Oxadiazol-2-yl)benzoic acid
Formula: C₉H₆N₂O₃
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD07352166
CAS Number: 59663-66-0