Stampa…
2-Amino-6-chloroimidazo[1,2-b]pyridazine 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR951417-1G OR951417-250MG
APOSOR951417-1GEA 94.5 EUR
APOSOR951417-1G APOSOR951417-250MG
2-Amino-6-chloroimidazo[1,2-b]pyridazine 95%
2-Amino-6-chloroimidazo[1,2-b]pyridazine
Formula: C₆H₅ClN₄
Peso molecolare: 168,584 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD16495902
CAS Number: 887625-09-4