Stampa…
Pseudopelletierine oxime 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 9-methyl-9-azabicyclo[3.3.1]nonan-3-one oxime
OR951413-100G OR951413-25G
APOSOR951413-100GEA 231 EUR
APOSOR951413-100G APOSOR951413-25G
Pseudopelletierine oxime 98%
Pseudopelletierine oxime
Formula: C₉H₁₆N₂O
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03755545
CAS Number: 6164-67-6