Stampa…
6-Phenylazaperhydroine-2,4-dione 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR951412-1G OR951412-250MG
APOSOR951412-1GEA 437 EUR
APOSOR951412-1G APOSOR951412-250MG
6-Phenylazaperhydroine-2,4-dione 95%
6-Phenylazaperhydroine-2,4-dione
Formula: C₁₁H₁₁NO₂
Peso molecolare: 189,211 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD10568157
CAS Number: 118264-04-3