Stampa…
N-Ethyl-4-chlorobenzylamine 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR951397-1G OR951397-5G
APOSOR951397-1GEA 125 EUR
APOSOR951397-1G APOSOR951397-5G
N-Ethyl-4-chlorobenzylamine 95%
N-Ethyl-4-chlorobenzylamine
Formula: C₉H₁₂ClN
Peso molecolare: 169,651 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00045212
CAS Number: 69957-83-1