Stampa…
4-(4-Piperidyl)-1-butanol 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR951389-1G OR951389-250MG
APOSOR951389-1GEA 437 EUR
APOSOR951389-1G APOSOR951389-250MG
4-(4-Piperidyl)-1-butanol 95%
4-(4-Piperidyl)-1-butanol
Formula: C₉H₁₉NO
Peso molecolare: 157,253 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD02178381
CAS Number: 57614-92-3