Stampa…
2-(Pyrrolidin-1-ylmethyl)benzonitrile 97%
Fornitore: Apollo Scientific
OR951362-10G OR951362-1G OR951362-5G
APOSOR951362-10GEA 757 EUR
APOSOR951362-10G APOSOR951362-1G APOSOR951362-5G
2-(Pyrrolidin-1-ylmethyl)benzonitrile 97%
2-(Pyrrolidin-1-ylmethyl)benzonitrile
Formula: C₁₂H₁₄N₂
Peso molecolare: 186,253 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD07339548
CAS Number: 135277-07-5