Stampa…
Methyl 3-hydroxy-1H-pyrrole-2-carboxylate 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR951350-1G OR951350-250MG
APOSOR951350-1GEA 235 EUR
APOSOR951350-1G APOSOR951350-250MG
Methyl 3-hydroxy-1H-pyrrole-2-carboxylate 95%
Methyl 3-hydroxy-1H-pyrrole-2-carboxylate
Formula: C₆H₇NO₃
Peso molecolare: 141,125 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD11975599
CAS Number: 79068-31-8