Stampa…
(R)-[(1-Phenylethyl)amino]acetic acid 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: (R)-2-((1-Phenylethyl)amino)acetic acid
OR951340-1G OR951340-25G OR951340-5G
APOSOR951340-1GEA 77.1 EUR
APOSOR951340-1G APOSOR951340-25G APOSOR951340-5G
(R)-[(1-Phenylethyl)amino]acetic acid 98%
(R)-[(1-Phenylethyl)amino]acetic acid
Formula: C₁₀H₁₃NO₂
Peso molecolare: 179,216 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD11656779
CAS Number: 78397-15-6