Stampa…
6-Hydroxy-5-methoxynicotinic acid 96%
Fornitore: Apollo Scientific
OR951302-100MG OR951302-1G OR951302-250MG
APOSOR951302-100MGEA 176 EUR
APOSOR951302-100MG APOSOR951302-1G APOSOR951302-250MG
6-Hydroxy-5-methoxynicotinic acid 96%
6-Hydroxy-5-methoxynicotinic acid
Formula: C₇H₇NO₄
Peso molecolare: 169,135 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD12401649
CAS Number: 1171919-98-4