Stampa…
3-Methyl-1-(pyridin-2-yl)butan-1-amine 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR951278-1G OR951278-250MG
APOSOR951278-1GEA 364 EUR
APOSOR951278-1G APOSOR951278-250MG
3-Methyl-1-(pyridin-2-yl)butan-1-amine 95%
3-Methyl-1-(pyridin-2-yl)butan-1-amine
Formula: C₁₀H₁₆N₂
Peso molecolare: 164,247 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD12153903
CAS Number: 825647-69-6