Stampa…
4-Methylpyrazole-3-carboxylic acid 98%
Fornitore: Apollo Scientific
OR951257-1G OR951257-5G
APOSOR951257-1GEA 24.4 EUR
APOSOR951257-1G APOSOR951257-5G
4-Methylpyrazole-3-carboxylic acid 98%
4-Methylpyrazole-3-carboxylic acid
Formula: C₅H₆N₂O₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD16495896
CAS Number: 82231-51-4