Stampa…
(S)-[(1-Phenylethyl)amino]acetic acid 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: (S)-2-((1-Phenylethyl)amino)acetic acid
OR951255-25G OR951255-5G
APOSOR951255-25GEA 150 EUR
APOSOR951255-25G APOSOR951255-5G
(S)-[(1-Phenylethyl)amino]acetic acid 98%
(S)-[(1-Phenylethyl)amino]acetic acid
Formula: C₁₀H₁₃NO₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD11656778
CAS Number: 78397-14-5