Stampa…
1-(3,4-Dichlorophenyl)ethanol 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR951245-25G OR951245-5G
APOSOR951245-25GEA 524 EUR
APOSOR951245-25G APOSOR951245-5G
1-(3,4-Dichlorophenyl)ethanol 95%
1-(3,4-Dichlorophenyl)ethanol
Formula: C₈H₈Cl₂O
Peso molecolare: 191,055 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00021865
CAS Number: 1475-11-2