3-Amino-N-cyclopropylbenzamide 96%
Fornitore: Apollo Scientific
OR951200-1G
OR951200-5G
APOSOR951200-1GEA
232
EUR
APOSOR951200-1G
APOSOR951200-5G
3-Amino-N-cyclopropylbenzamide 96%
3-Amino-N-cyclopropylbenzamide
Formula:
C₁₀H₁₂N₂O Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD07355824 CAS Number: 871673-24-4 |