Stampa…
4,6-Dimethoxy-5-methylpyrimidine 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR951178-1G OR951178-250MG
APOSOR951178-1GEA 149 EUR
APOSOR951178-1G APOSOR951178-250MG
4,6-Dimethoxy-5-methylpyrimidine 95%
4,6-Dimethoxy-5-methylpyrimidine
Formula: C₇H₁₀N₂O₂
Peso molecolare: 154,166 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00196466
CAS Number: 13566-63-7