Stampa…
(1-Methyl-1H-benzoimidazol-2-yl)acetonitrile 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR951177-1G OR951177-250MG
APOSOR951177-1GEA 669 EUR
APOSOR951177-1G APOSOR951177-250MG
(1-Methyl-1H-benzoimidazol-2-yl)acetonitrile 95%
(1-Methyl-1H-benzoimidazol-2-yl)acetonitrile
Formula: C₁₀H₉N₃
Peso molecolare: 171,199 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00227239
CAS Number: 2735-62-8