Stampa…
4-Chloro-1H-pyrrole-2-carboxylic acid 98%
Fornitore: Apollo Scientific
OR951172-1G OR951172-250MG
APOSOR951172-1GEA 430 EUR
APOSOR951172-1G APOSOR951172-250MG
4-Chloro-1H-pyrrole-2-carboxylic acid 98%
4-Chloro-1H-pyrrole-2-carboxylic acid
Formula: C₅H₄ClNO₂
Peso molecolare: 145,544 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD07343826
CAS Number: 27746-03-8