5-Amino-3-methyl-isoxazole-4-carboxylic acid ethyl ester 96%
Fornitore: Apollo Scientific
Formula:
C₇H₁₀N₂O₃ Punto di fusione: 133…135 °C Temperatura di stoccaggio: Congelamento |
MDL Number:
MFCD03820571 CAS Number: 25786-72-5 |