2-Amino-3-chloro-6-methoxypyridine 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR951128-1G
OR951128-250MG
APOSOR951128-1GEA
92.8
EUR
APOSOR951128-1G
APOSOR951128-250MG
2-Amino-3-chloro-6-methoxypyridine 95%
2-Amino-3-chloro-6-methoxypyridine
Formula:
C₆H₇ClN₂O Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD11044247 CAS Number: 742070-73-1 |