[(Adamantan-1-yl)methyl](methyl)amine 95%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
OR951105-1G
OR951105-5G
APOSOR951105-1GEA
376
EUR
APOSOR951105-1G
APOSOR951105-5G
[(Adamantan-1-yl)methyl](methyl)amine 95%
[(Adamantan-1-yl)methyl](methyl)amine
Formula:
C₁₂H₂₁N Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD07658364 CAS Number: 153461-22-4 |