Stampa…
4-N-Alloc-aminocyclohexanone 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: Allyl (4-oxocyclohexyl)carbamate
OR951103-1G OR951103-5G
APOSOR951103-1GEA 212 EUR
APOSOR951103-1G APOSOR951103-5G
4-N-Alloc-aminocyclohexanone 95%
4-N-Alloc-aminocyclohexanone
Formula: C₁₀H₁₅NO₃
Peso molecolare: 197,231 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD02183577
CAS Number: 391248-19-4