Stampa…
4-Methyl-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline hydrochloride 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR951083-1G OR951083-250MG
APOSOR951083-1GEA 806 EUR
APOSOR951083-1G APOSOR951083-250MG
4-Methyl-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline hydrochloride 95%
4-Methyl-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline hydrochloride
Formula: C₁₀H₁₃N·ClH
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD11501478
CAS Number: 111661-47-3