Stampa…
4-Methoxyquinoline 98%
Fornitore: Apollo Scientific
OR951081-1G OR951081-5G
APOSOR951081-1GEA 49.3 EUR
APOSOR951081-1G APOSOR951081-5G
4-Methoxyquinoline 98%
4-Methoxyquinoline
Formula: C₁₀H₉NO
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00483884
CAS Number: 607-31-8