Stampa…
3-Methanesulphonyl-phenol 97%
Fornitore: Apollo Scientific
OR951080-1G OR951080-250MG
APOSOR951080-1GEA 580 EUR
APOSOR951080-1G APOSOR951080-250MG
3-Methanesulphonyl-phenol 97%
3-Methanesulphonyl-phenol
Formula: C₇H₈O₃S
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD11839805
CAS Number: 14763-61-2