Stampa…
4-Methoxy-2-methyl-1H-indole 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 4-Methoxy-2-methy-1H-indole
OR951069-1G OR951069-250MG
APOSOR951069-1GEA 490 EUR
APOSOR951069-1G APOSOR951069-250MG
4-Methoxy-2-methyl-1H-indole 95%
4-Methoxy-2-methyl-1H-indole
Formula: C₁₀H₁₁NO
Peso molecolare: 161,2 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD11040252
CAS Number: 17897-50-6