Stampa…
6-Nitro-1,2,3,4-tetrahydroquinoline 96%
Fornitore: Apollo Scientific
OR951068-1G OR951068-250MG
APOSOR951068-1GEA 143 EUR
APOSOR951068-1G APOSOR951068-250MG
6-Nitro-1,2,3,4-tetrahydroquinoline 96%
6-Nitro-1,2,3,4-tetrahydroquinoline
Formula: C₉H₁₀N₂O₂
Peso molecolare: 178,188 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00541472
CAS Number: 14026-45-0