Stampa…
1-(2-Methylphenyl)ethanamine 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR951039-1G OR951039-25G OR951039-5G
APOSOR951039-1GEA 139 EUR
APOSOR951039-1G APOSOR951039-25G APOSOR951039-5G
1-(2-Methylphenyl)ethanamine 98%
1-(2-Methylphenyl)ethanamine
Formula: C₉H₁₃N
Peso molecolare: 135,206 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD05215232
CAS Number: 42142-17-6