Stampa…
2-(Methoxycarbonyl)cyclopropane-1-carboxylic acid 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR951034-1G OR951034-250MG
APOSOR951034-1GEA 34.4 EUR
APOSOR951034-1G APOSOR951034-250MG
2-(Methoxycarbonyl)cyclopropane-1-carboxylic acid 95%
2-(Methoxycarbonyl)cyclopropane-1-carboxylic acid
Formula: C₆H₈O₄
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD16817526
CAS Number: 13279-88-4