Stampa…
4'-Diethylaminophenyl acetylene 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR951025-1G OR951025-250MG
APOSOR951025-1GEA 347 EUR
APOSOR951025-1G APOSOR951025-250MG
4'-Diethylaminophenyl acetylene 95%
4'-Diethylaminophenyl acetylene
Formula: C₁₂H₁₅N
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00168817
CAS Number: 41876-70-4