Stampa…
4-Cyano-2-ethylpyridine 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 2-Ethylisonicotinonitrile
OR951014-1G OR951014-250MG
APOSOR951014-1GEA 415 EUR
APOSOR951014-1G APOSOR951014-250MG
4-Cyano-2-ethylpyridine 95%
4-Cyano-2-ethylpyridine
Formula: C₈H₈N₂
Peso molecolare: 132,163 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD12546403
CAS Number: 1531-18-6