4-Chlorobenzoylformic acid 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms:
2-(4-Chlorophenyl)-2-oxoacetic acid
OR951002-1G
OR951002-250MG
APOSOR951002-1GEA
502
EUR
APOSOR951002-1G
APOSOR951002-250MG
4-Chlorobenzoylformic acid 95%
4-Chlorobenzoylformic acid
Formula:
C₈H₅ClO₃ Peso molecolare: 184,577 g/mol Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD02656397 CAS Number: 7099-88-9 |