Stampa…
1,3-Bis(methylsulphonyl)benzene
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR9510-1G OR9510-5G
APOSOR9510-1GEA 14.7 EUR
APOSOR9510-1G APOSOR9510-5G
1,3-Bis(methylsulphonyl)benzene
1,3-Bis(methylsulphonyl)benzene
Formula: C₈H₁₀O₄S₂
Peso molecolare: 234,293 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD08543442
CAS Number: 22821-85-8