Stampa…
5-P-Tolylpyridine-3-carbaldehyde 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR950985-1G OR950985-250MG
APOSOR950985-1GEA 754 EUR
APOSOR950985-1G APOSOR950985-250MG
5-P-Tolylpyridine-3-carbaldehyde 95%
5-P-Tolylpyridine-3-carbaldehyde
Formula: C₁₃H₁₁NO
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD06410229
CAS Number: 229008-16-6