Stampa…
(1-Pyridin-2-ylpropyl)amine 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR950974-1G OR950974-5G
APOSOR950974-1GEA 75.4 EUR
APOSOR950974-1G APOSOR950974-5G
(1-Pyridin-2-ylpropyl)amine 95%
(1-Pyridin-2-ylpropyl)amine
Formula: C₈H₁₂N₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09802324
CAS Number: 100155-73-5