Stampa…
N-[2-(Hydroxymethyl)phenyl]acetamide 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: N-(2-(Hydroxymethyl)phenyl)acetamide
OR950936-1G OR950936-5G
APOSOR950936-1GEA 105 EUR
APOSOR950936-1G APOSOR950936-5G
N-[2-(Hydroxymethyl)phenyl]acetamide 95%
N-[2-(Hydroxymethyl)phenyl]acetamide
Formula: C₉H₁₁NO₂
Peso molecolare: 165,189 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD14648693
CAS Number: 20939-77-9