Stampa…
(S)-b-Amino-4-bromo-benzeneethanol 97%
Fornitore: Apollo Scientific
OR950823-1G OR950823-250MG
APOSOR950823-1GEA 137 EUR
APOSOR950823-1G APOSOR950823-250MG
(S)-b-Amino-4-bromo-benzeneethanol 97%
(S)-b-Amino-4-bromo-benzeneethanol
Formula: C₈H₁₀BrNO
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09256372
CAS Number: 354153-65-4