Stampa…
Methyl 3-methylisoxazole-5-carboxylate 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR950812-1G OR950812-250MG
APOSOR950812-1GEA 561 EUR
APOSOR950812-1G APOSOR950812-250MG
Methyl 3-methylisoxazole-5-carboxylate 95%
Methyl 3-methylisoxazole-5-carboxylate
Formula: C₆H₇NO₃
Peso molecolare: 141,125 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD10699057
CAS Number: 1004-96-2