Stampa…
3-Methylisonicotinamide 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR950771-1G OR950771-250MG
APOSOR950771-1GEA 207 EUR
APOSOR950771-1G APOSOR950771-250MG
3-Methylisonicotinamide 95%
3-Methylisonicotinamide
Formula: C₇H₈N₂O
Peso molecolare: 136,151 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03411690
CAS Number: 251101-36-7