Stampa…
3-Bromo-6-methyl-5,6-dihydro-7H-pyrrolo[3,4-b]pyridin-7-one 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR950728-1G OR950728-250MG
APOSOR950728-1GEA 799 EUR
APOSOR950728-1G APOSOR950728-250MG
3-Bromo-6-methyl-5,6-dihydro-7H-pyrrolo[3,4-b]pyridin-7-one 95%
3-Bromo-6-methyl-5,6-dihydro-7H-pyrrolo[3,4-b]pyridin-7-one
Formula: C₈H₇BrN₂O
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD20229834
CAS Number: 1254319-55-5