N-Formyl-4-iodo-L-phenylalanine
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
(2S)-2-(Formylamino)-3-(4-iodophenyl)propanoic acid, (2S)-2-(Formylamino)-3-(4-iodophenyl)propionic acid, N-[(1S)-1-Carboxy-2-(4-iodophenyl)ethyl]formamide
Formula:
C₁₀H₁₀INO₃ Temperatura di stoccaggio: Refrigerata |
MDL Number:
MFCD06659491 CAS Number: 52721-77-4 |