Stampa…
1-(3-Chloropropyl)piperidine 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR950692-1G OR950692-250MG
APOSOR950692-1GEA 684 EUR
APOSOR950692-1G APOSOR950692-250MG
1-(3-Chloropropyl)piperidine 95%
1-(3-Chloropropyl)piperidine
Formula: C₈H₁₆ClN
Peso molecolare: 161,672 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00044515
CAS Number: 1458-63-5