Stampa…
Ethyl 2-formylbenzoate 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR950665-1G OR950665-250MG
APOSOR950665-1GEA 683 EUR
APOSOR950665-1G APOSOR950665-250MG
Ethyl 2-formylbenzoate 95%
Ethyl 2-formylbenzoate
Formula: C₁₀H₁₀O₃
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09743805
CAS Number: 34046-43-0