Stampa…
tert-Butyl (1-aminopropan-2-yl)carbamate 97%
Fornitore: Apollo Scientific
OR950647-1G OR950647-500MG
APOSOR950647-1GEA 623 EUR
APOSOR950647-1G APOSOR950647-500MG
tert-Butyl (1-aminopropan-2-yl)carbamate 97%
tert-Butyl (1-aminopropan-2-yl)carbamate
Formula: C₈H₁₈N₂O₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD16660178
CAS Number: 149632-73-5