Stampa…
2-Amino-6-chlorobenzaldehyde 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR950569-1G OR950569-250MG
APOSOR950569-1GEA 129 EUR
APOSOR950569-1G APOSOR950569-250MG
2-Amino-6-chlorobenzaldehyde 95%
2-Amino-6-chlorobenzaldehyde
Formula: C₇H₆ClNO
Peso molecolare: 155,582 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD10696880
CAS Number: 35490-90-5