Stampa…
2-(2-Methoxypyridin-4-yl)acetic acid 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR950553-250MG OR950553-1G
APOSOR950553-250MGEA 162 EUR
APOSOR950553-250MG APOSOR950553-1G
2-(2-Methoxypyridin-4-yl)acetic acid 95%
2-(2-Methoxypyridin-4-yl)acetic acid
Formula: C₈H₉NO₃
Peso molecolare: 167,162 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD10698166
CAS Number: 464152-38-3